2-Nitro-p-xylene ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: 2,5-Dimethylnitrobenzene, Nitro-p-xylene, 1,4-Dimethyl-2-nitrobenzene
D1105-25G D1105-500G
TCIAD1105-25GEA 615 SEK
TCIAD1105-25G TCIAD1105-500G
2-Nitro-p-xylene ≥99.0%
2-Nitro-p-xylene
Formel: C₈H₉NO₂
MW: 151,16 g/mol
Kokpunkt: 104°C
Smältpunkt: –25 °C
Densitet: 1,132 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 104°C
MDL Number: MFCD00024284
CAS nummer: 89-58-7
EINECS: 201-920-7
UN: 1665
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c3b28e4543958694df2577aa742dec7892f1f51d&vid=c3b28e4543958694df2577aa742dec7892f1f51d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %