Tris-(hydroximetyl) aminometan ≥99.0% för elektrofores
Leverantör: TCI
|
Varning
|
T2516-25G
T2516-500G
TCIAT2516-25GEA
335
SEK
TCIAT2516-25G
TCIAT2516-500G
Tris-(hydroximetyl) aminometan ≥99.0% för elektrofores
Tris-(hydroximetyl) aminometan
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ Kokpunkt: 220°C Smältpunkt: 169…172 °C Densitet: 1,328 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00004679 CAS nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 14,09772 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Functionality test | to pass test |