3-Aminopropyltrietoxisilan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI
|
Fara
|
A0439-25G
A0439-500G
A0439-100G
TCIAA0439-25GEA
230
SEK
TCIAA0439-25G
TCIAA0439-500G
TCIAA0439-100G
3-Aminopropyltrietoxisilan ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Aminopropyltrietoxisilan
Formel:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₂CH₃)₃ Kokpunkt: 217 °C (1013 hPa) Smältpunkt: < –70 °C Densitet: 0,95 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 98°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008207 CAS nummer: 919-30-2 EINECS: 213-048-4 UN: 2735 ADR: 8,II |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |