1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
H0826-1G
H0826-5G
TCIAH0826-1GEA
1150
SEK
TCIAH0826-1G
TCIAH0826-5G
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole ≥99.0%
1-(2-Hydroxyethyl)pyrrole
Formel:
C₆H₉NO Kokpunkt: 215°C |
MDL Number:
MFCD00191451 CAS nummer: 6719-02-4 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Red to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |