1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: N-(3-Aminopropyl)pyrrolidine, 3-(Pyrrolidin-1-yl)propan-1-amine
A2270-25G A2270-5G
TCIAA2270-25GEA 2800 SEK
TCIAA2270-25G TCIAA2270-5G
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine ≥98.0%
1-(3-Aminopropyl)pyrrolidine
Formel: C₇H₁₆N₂
Kokpunkt: 82°C
MDL Number: MFCD00014100
CAS nummer: 23159-07-1
EINECS: 245-465-2
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8090f28a6d25d7745460b4d0285f9c3d2090528&vid=e8090f28a6d25d7745460b4d0285f9c3d2090528&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %