Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
C0942-25ML C0942-5ML
TCIAC0942-25MLEA 1100 SEK
TCIAC0942-25ML TCIAC0942-5ML
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate ≥97.0%
Diethyl cyclobutane-1,1-dicarboxylate
Formel: C₁₀H₁₆O₄
MW: 200,24 g/mol
Kokpunkt: 226°C
Flampunkt: 89°C
MDL Number: MFCD00019261
CAS nummer: 3779-29-1
EINECS: 223-239-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4b44d13e6556056bb5d4bd4408751e45477c4ebc&vid=4b44d13e6556056bb5d4bd4408751e45477c4ebc&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %