9-Decyn-1-ol ≥94.0%
Leverantör: TCI
D3710-5G
D3710-25G
TCIAD3710-5GEA
1925
SEK
TCIAD3710-5G
TCIAD3710-25G
9-Decyn-1-ol ≥94.0%
9-Decyn-1-ol
Formel:
C₁₀H₁₈O Kokpunkt: 92°C |
MDL Number:
MFCD00049199 CAS nummer: 17643-36-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 94.0 % |