1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
2-Nitro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 1-Nitro-2,5-bis(trifluoromethyl)benzene
B2546-25G
B2546-5G
TCIAB2546-25GEA
1550
SEK
TCIAB2546-25G
TCIAB2546-5G
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene ≥98.0%
1,4-Bis(trifluoromethyl)-2-nitrobenzene
Formel:
C₈H₃F₆NO₂ MW: 259.11 g/mol Kokpunkt: 90°C |
MDL Number:
MFCD00236674 CAS nummer: 320-88-7 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |