N-Methyl-1,3-propanediamine ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: N-Methylpropane-1,3-diamine, 3-Methylamino propylamine
M0599-25ML M0599-500ML M0599-100ML
TCIAM0599-25MLEA 245 SEK
TCIAM0599-25ML TCIAM0599-500ML TCIAM0599-100ML
N-Methyl-1,3-propanediamine ≥98.0%
N-Methyl-1,3-propanediamine
Formel: C₄H₁₂N₂
MW: 88,15 g/mol
Kokpunkt: 143°C
Flampunkt: 36°C
MDL Number: MFCD00008209
CAS nummer: 6291-84-5
EINECS: 228-544-6
UN: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=29f1602ff1522a93607350bc8b637695d5f1077c&vid=29f1602ff1522a93607350bc8b637695d5f1077c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %