Diethylbenzene (mixture of isomers) ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
D3378-25ML
D3378-500ML
TCIAD3378-25MLEA
215
SEK
TCIAD3378-25ML
TCIAD3378-500ML
Diethylbenzene (mixture of isomers) ≥98.0%
Diethylbenzene (mixture of isomers)
Formel:
C₁₀H₁₄ Kokpunkt: 184°C Smältpunkt: –31°C Flampunkt: 55°C |
MDL Number:
MFCD00792900 CAS nummer: 25340-17-4 EINECS: 246-874-9 UN: 2049 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % (total of isomers) |