Phthalan ≥97.0%
Leverantör: TCI
Synonyms: 1,3-Dihydrobenzo[c]furan
X0053-25G X0053-5G
TCIAX0053-25GEA 6800 SEK
TCIAX0053-25G TCIAX0053-5G
Phthalan ≥97.0%
Phthalan
Formel: C₈H₈O
Flampunkt: 63°C
MDL Number: MFCD00005932
CAS nummer: 496-14-0
EINECS: 207-815-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=409636dc82969daadb2419f83ba8f2bd8db891b1&vid=409636dc82969daadb2419f83ba8f2bd8db891b1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %