2(5H)-Furanone ≥93.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Furan-2(5H)-one
C1078-25ML C1078-5ML
TCIAC1078-25MLEA 4050 SEK
TCIAC1078-25ML TCIAC1078-5ML
2(5H)-Furanone ≥93.0%
2(5H)-Furanone
Formel: C₄H₄O₂
MW: 84,07 g/mol
Kokpunkt: 214°C
Smältpunkt: 5°C
Flampunkt: 101°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00005376
CAS nummer: 497-23-4
EINECS: 207-839-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eb0f46e14ced0838bc8d96990107f3ba86e31171&vid=eb0f46e14ced0838bc8d96990107f3ba86e31171&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %