1,4-Dioxan ≥99.0% stabilised
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
p-Dioxan
Stabilization:
Stabilised med BHT/Ionol
D0860-25G
D0860-500G
TCIAD0860-25GEA
245
SEK
TCIAD0860-25G
TCIAD0860-500G
1,4-Dioxan ≥99.0% stabilised
1,4-Dioxan
Formel:
C₄H₈O₂ Kokpunkt: 101°C Densitet: 1,03 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 12°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006571 CAS nummer: 123-91-1 EINECS: 204-661-8 UN: 1165 ADR: 3,II Merck Index: 14,03300 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |