Nicotinaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
Synonyms:
Pyridine-3-carboxaldehyde, 3-Pyridinecarboxaldehyde, 3-Pyridinecarbaldehyde
N0090-25ML
N0090-100ML
TCIAN0090-25MLEA
710
SEK
TCIAN0090-25ML
TCIAN0090-100ML
Nicotinaldehyde ≥98.0%
Nicotinaldehyde
Formel:
C₆H₅NO MW: 107,11 g/mol Kokpunkt: 97°C Flampunkt: 43°C |
MDL Number:
MFCD00006382 CAS nummer: 500-22-1 EINECS: 207-900-4 UN: 1989 ADR: 3,III |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |