2,4-Quinolinediol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 2,4-Dihydroxyquinoline
D1753-25G D1753-500G
TCIAD1753-25GEA 815 SEK
TCIAD1753-25G TCIAD1753-500G
2,4-Quinolinediol ≥97.0% (by GC, titration analysis)
2,4-Quinolinediol
Formel: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Kokpunkt: 375 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: 159 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00006744
CAS nummer: 86-95-3
EINECS: 201-711-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=399591efb23656afc3e3ebe6a8de22f79ecb25e2&vid=a377df15adaecb8b479bf92c3472c3edc76cab15&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %