α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: 1-Nitro-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene
B1422-25G B1422-5G
TCIAB1422-25GEA 1875 SEK
TCIAB1422-25G TCIAB1422-5G
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene ≥97.0%
α,α,α,α',α',α'-Hexafluoro-5-nitroxylene
Formel: C₈H₃F₆NO₂
MW: 259,11 g/mol
Kokpunkt: 72°C
Densitet: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 77°C
MDL Number: MFCD00000384
CAS nummer: 328-75-6
EINECS: 206-336-6
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %