1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
T1556-10ML T1556-25ML
TCIAT1556-10MLEA 685 SEK
TCIAT1556-10ML TCIAT1556-25ML
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene ≥98.0%
1-(Trimethylsiloxy)cyclohexene
Formel: C₉H₁₈OSi
Kokpunkt: 165°C
Flampunkt: 41°C
MDL Number: MFCD00001541
CAS nummer: 6651-36-1
EINECS: 229-675-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce8e7d1141a44d0a53ddb8f07d31173211bf4a1e&vid=ce8e7d1141a44d0a53ddb8f07d31173211bf4a1e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %