Kumen ≥99.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
Synonyms: Isopropylbenzen
C0687-25ML C0687-500ML
TCIAC0687-25MLEA 215 SEK
TCIAC0687-25ML TCIAC0687-500ML
Kumen ≥99.0%
Kumen
Formel: C₉H₁₂
MW: 120,19 g/mol
Kokpunkt: 155°C
Smältpunkt: –96 °C
Densitet: 0,8624 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 34°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008881
CAS nummer: 98-82-8
EINECS: 202-704-5
UN: 1918
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02617
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=322034840a73440dd0da7ecc83c4599d192caeda&vid=d38ff93b60554dbf02b004593852908cb290e42e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %