2-Fenylpropen ≥99.0% stabilised
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Isopropenylbenzen
Stabilization: med 4-tert-Butylpyrokatekol
M0429-25ML M0429-500ML
TCIAM0429-25MLEA 215 SEK
TCIAM0429-25ML TCIAM0429-500ML
2-Fenylpropen ≥99.0% stabilised
2-Fenylpropen
Formel: C₉H₁₀
MW: 118,18 g/mol
Kokpunkt: 162°C
Smältpunkt: -23°C
Densitet: 0,9108 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 48°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00008859
CAS nummer: 98-83-9
EINECS: 202-705-0
UN: 2303
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1131e388cd00ec667f273b1d197097668c5e2c57&vid=c6b1e659c82c7ddd7de5e33f20301c75db3d1fab&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %