Dimetylcyklopropan-1,1-dikarboxylat ≥98.0%
Leverantör: TCI
C1471-25G
C1471-500G
TCIAC1471-25GEA
765
SEK
TCIAC1471-25G
TCIAC1471-500G
Dimetylcyklopropan-1,1-dikarboxylat ≥98.0%
Dimetylcyklopropan-1,1-dikarboxylat
Formel:
C₇H₁₀O₄ Kokpunkt: 198°C Flampunkt: 95°C |
MDL Number:
MFCD00192079 CAS nummer: 6914-71-2 EINECS: 414-240-2 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |