n-Tridekan ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Tridecane
T0411-25ML
T0411-500ML
T0411-100ML
TCIAT0411-25MLEA
255
SEK
TCIAT0411-25ML
TCIAT0411-500ML
TCIAT0411-100ML
n-Tridekan ≥99.0%
n-Tridekan
Formel:
H₃C(CH₂)₁₁CH₃ MW: 184.37 g/mol Kokpunkt: 235°C Smältpunkt: –5°C Flampunkt: 79°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008979 CAS nummer: 629-50-5 EINECS: 211-093-4 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |