n-Pentadekan 99,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: N-Pentadecane, Pentadecane
P0606-25ML P0606-500ML P0606-100ML
TCIAP0606-25MLEA 390 SEK
TCIAP0606-25ML TCIAP0606-500ML TCIAP0606-100ML
n-Pentadekan 99,0 GC_ANALYSMETOD
n-Pentadekan
Formel: H₃C(CH₂)₁₃CH₃
MW: 212.42 g/mol
Kokpunkt: 270°C
Flampunkt: 120°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008990
CAS nummer: 629-62-9
EINECS: 211-098-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a627f27b663565d4ef1844f1f2afcb4927d99e0&vid=8e8f6209f105381b655fb68f4c6c2af9dd29763c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %