3'-Trifluoromethoxyacetophenone ≥97.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
3'-(Trifluoromethoxy)acetophenone, 1-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]-1-ethanone, 1-Ethanoyl-3-(trifluormethoxy)benzol
T1587-1G
T1587-5G
TCIAT1587-1GEA
230
SEK
TCIAT1587-1G
TCIAT1587-5G
3'-Trifluoromethoxyacetophenone ≥97.0%
3'-Trifluoromethoxyacetophenone
Formel:
C₉H₇F₃O₂ Flampunkt: 83°C |
MDL Number:
MFCD00042403 CAS nummer: 170141-63-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |