n-dekan 99,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
Fara
D0011-25ML D0011-500ML
TCIAD0011-25MLEA 245 SEK
TCIAD0011-25ML TCIAD0011-500ML
n-dekan 99,0 GC_ANALYSMETOD
n-dekan
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₃
MW: 142.28 g/mol
Kokpunkt: 174°C
Smältpunkt: -30
Flampunkt: 50°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008954
CAS nummer: 124-18-5
EINECS: 204-686-4
UN: 2247
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=eda064926c9d30346d0ffe436be0c4a2780ce34f&vid=075bb724b1d5fa3c5bdcd6450f4e179ade23a427&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %