Natriumdodecylsulfat ≥97.0% (by GC, titration analysis) för elektrofores
Leverantör: TCI
|
Varning
|
S0588-25G
S0588-500G
TCIAS0588-25GEA
215
SEK
TCIAS0588-25G
TCIAS0588-500G
Natriumdodecylsulfat ≥97.0% (by GC, titration analysis) för elektrofores
Natriumdodecylsulfat
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Smältpunkt: 207°C Densitet: 1,1 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: ≥ 100 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00036175 CAS nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 ADR: 4.1,II Merck Index: 14,08636 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization back titration) | min. 97.0 % |
Functionality test | to pass test |