Natriumdodecylsulfat ≥97.0% för jonparkromatografi
Leverantör: TCI
Varning
I0352-25G I0352-500G I0352-100G
TCIAI0352-25GEA 215 SEK
TCIAI0352-25G TCIAI0352-500G TCIAI0352-100G
Natriumdodecylsulfat ≥97.0% för jonparkromatografi
Natriumdodecylsulfat
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Smältpunkt: 207°C
Densitet: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: ≥ 100 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036175
CAS nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
ADR: 4.1,II
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70133d1a576563b95828e0ed37231b08216ed2af&vid=0596d7502d61df67d5e9e3d5cf2392e080493266&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 97.0 %
Absorbance (230nm) max. 0.100
Absorbance (254nm) max. 0.070
Solubility in Water almost transparency