2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C0169-25ML
C0169-500ML
C0169-100ML
TCIAC0169-25MLEA
245
SEK
TCIAC0169-25ML
TCIAC0169-500ML
TCIAC0169-100ML
2-(2-Chloroethoxy)ethanol ≥98.0%
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Formel:
C₄H₉ClO₂ MW: 124.57 g/mol Kokpunkt: 185°C Flampunkt: 107°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00002870 CAS nummer: 628-89-7 EINECS: 211-059-9 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |