Caprylaldehyde ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
Octanal, Octylaldehyde, Octaldehyde
O0044-25ML
O0044-500ML
TCIAO0044-25MLEA
215
SEK
TCIAO0044-25ML
TCIAO0044-500ML
Caprylaldehyde ≥98.0%
Caprylaldehyde
Formel:
C₈H₁₆O MW: 128,21 g/mol Kokpunkt: 170°C Smältpunkt: ∼12 °C Densitet: 0,82 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 52°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007029 CAS nummer: 124-13-0 EINECS: 204-683-8 UN: 1191 ADR: 3,III Merck Index: 14,01766 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |