Natriumpentan-1-sulfonatmonohydrat ≥98.0% för jonparkromatografi
Leverantör: TCI
Synonyms: Sodium 1-pentanesulphonate, Sodium pentane-1-sulphonate, Pentane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium pentanesulphonate, 98%, Sodium pentanesulphonate
I0343-100G I0343-25G I0343-5G
TCIAI0343-100GEA 2675 SEK
TCIAI0343-100G TCIAI0343-25G TCIAI0343-5G
Natriumpentan-1-sulfonatmonohydrat ≥98.0% för jonparkromatografi
Natriumpentan-1-sulfonatmonohydrat
Formel: C₅H₁₁O₃SNa
MW: 174.2 g/mol
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007541
CAS nummer: 22767-49-3
EINECS: 245-208-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66d840d652ad09ac81b2a6396c594b1c259e2c79&vid=dca2905e8eaa2531e8dfd202d2b1ca647ea34032&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 1.000
Absorbance (230nm) max. 0.300
Absorbance (254nm) max. 0.130