(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97,0 GC_ANALYSMETOD
Leverantör: TCI
|
Varning
|
Synonyms:
(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methanol, 2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol, DL-1,2-Isopropylidenglycerol, 1,2-O-Isopropylideneglycerol, Solketal, (±)-1,2-O-Isopropylidenglycerol, DL-1,2-Isopropylideneglycerol
D0710-25G
D0710-500G
D0710-100G
TCIAD0710-25GEA
215
SEK
TCIAD0710-25G
TCIAD0710-500G
TCIAD0710-100G
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol 97,0 GC_ANALYSMETOD
(±)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethanol
Formel:
C₆H₁₂O₃ MW: 132.16 g/mol Kokpunkt: 80°C Flampunkt: 80°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00063238 CAS nummer: 100-79-8 EINECS: 202-888-7 Merck Index: 14,05213 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |