Styren ≥99.0% stabilised
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
Vinylbenzen
Stabilization:
med 4-tert-Butylpyrokatekol
S0095-25ML
S0095-500ML
TCIAS0095-25MLEA
215
SEK
TCIAS0095-25ML
TCIAS0095-500ML
Styren ≥99.0% stabilised
Styren
Formel:
C₈H₈ MW: 104,15 g/mol Kokpunkt: 145°C Smältpunkt: –31°C Densitet: 0,906 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 32°C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00008612 CAS nummer: 100-42-5 EINECS: 202-851-5 UN: 2055 ADR: 3,III Merck Index: 14,08860 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |