1,3-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98.0%
Leverantör: TCI
C0481-25G
C0481-500G
TCIAC0481-25GEA
765
SEK
TCIAC0481-25G
TCIAC0481-500G
1,3-Cyclohexanediol cis- and trans-mixture ≥98.0%
1,3-Cyclohexanediol
Formel:
C₆H₁₂O₂ Kokpunkt: 246 °C (1013 hPa) Smältpunkt: 102 °C |
MDL Number:
MFCD00039458 CAS nummer: 504-01-8 EINECS: 207-979-5 |