1,3-Cyclooctadiene ≥95.0% stabilised
Leverantör: TCI
Fara
Synonyms: Cycloocta-1,3-diene
Stabilization: Stabiliseras med 4-tert-Butylpyrokatekol
C0502-25ML C0502-500ML
TCIAC0502-25MLEA 870 SEK
TCIAC0502-25ML TCIAC0502-500ML
1,3-Cyclooctadiene ≥95.0% stabilised
1,3-Cyclooctadiene
Formel: C₈H₁₂
MW: 108.18 g/mol
Kokpunkt: 143°C
Smältpunkt: -53
Flampunkt: 25°C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001751
CAS nummer: 1700-10-3
EINECS: 216-929-1
UN: 2520
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cc1740f3aff1e3a0c21f787a6cff89137a96642d&vid=cc1740f3aff1e3a0c21f787a6cff89137a96642d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %