Tetrametylammonium natriumhydroxid ∼25% i vatten
Leverantör: TCI
Fara
T1460-25ML T1460-500ML
TCIAT1460-25MLEA 215 SEK
TCIAT1460-25ML TCIAT1460-500ML
Tetrametylammonium natriumhydroxid ∼25% i vatten
Tetrametylammonium natriumhydroxid
Formel: C₄H₁₃NO
Kokpunkt: 110 °C (1013 hPa)
Densitet: 1,02 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00008280
CAS nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Merck Index: 14,09224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6adfddc35a1152ba6a61b2b334241c695a2980f7&vid=112fb51b484f163b661cd0edde34af7f41c1dcf8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 24.0 to 26.4 w/w%