Dihexyl sulphide ≥98.0%
Leverantör: TCI
Varning
Synonyms: Di-n-hexylsulphide
H0377-25G H0377-250G
TCIAH0377-25GEA 655 SEK
TCIAH0377-25G TCIAH0377-250G
Dihexyl sulphide ≥98.0%
Dihexyl sulphide
Formel: C₁₂H₂₆S
Kokpunkt: 260°C
Densitet: 0,84057 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 116°C
MDL Number: MFCD00009528
CAS nummer: 6294-31-1
EINECS: 228-556-1
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00151a1512889fbc0ce2678cac17cc2887cc5a13&vid=00151a1512889fbc0ce2678cac17cc2887cc5a13&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %