Natriumheptan-1-sulfonat ≥98.0% för jonparkromatografi
Leverantör: TCI
Synonyms: Sodium heptane-1-sulphonate, Sodium 1-heptanesulphonate
I0345-100G I0345-25G I0345-5G
TCIAI0345-100GEA 3350 SEK
TCIAI0345-100G TCIAI0345-25G TCIAI0345-5G
Natriumheptan-1-sulfonat ≥98.0% för jonparkromatografi
Natriumheptan-1-sulfonat
Formel: H₃C(CH₂)₅CH₂SO₃Na
MW: 202.25 g/mol
Smältpunkt: 300
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007543
CAS nummer: 22767-50-6
EINECS: 245-210-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f8712ae7500f81700dae7a1c7f8f4e40eed2fcd&vid=dc8c883888b9eee8b7e5384ad3393125028f1d8e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 0.400
Absorbance (230nm) max. 0.050
Absorbance (254nm) max. 0.040