1-Dodekansulfonsyra natriumsalt ≥98.0% för jonparkromatografi
Leverantör: TCI
Synonyms:
Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
I0350-25G
I0350-5G
TCIAI0350-25GEA
1950
SEK
TCIAI0350-25G
TCIAI0350-5G
1-Dodekansulfonsyra natriumsalt ≥98.0% för jonparkromatografi
1-Dodekansulfonsyra natriumsalt
Formel:
C₁₂H₂₅NaO₃S MW: 272.38 g/mol Smältpunkt: 300 Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007527 CAS nummer: 2386-53-0 EINECS: 219-200-6 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |
Absorbance (210nm) | max. 0.100 |
Absorbance (230nm) | max. 0.030 |
Absorbance (254nm) | max. 0.010 |