1-Dodekansulfonsyra natriumsalt ≥98.0% för jonparkromatografi
Leverantör: TCI EUROPE
Synonyms: Sodium 1-dodecanesulphonate, Dodecane-1-sulphonic acid sodium salt, Sodium 1-dodecansulphonate, 1-Dodecanesulphonic acid, sodium salt, Sodium dodecane-1-sulphonate
I0350-25G I0350-5G
TCIAI0350-25GEA 2125 SEK
TCIAI0350-25G TCIAI0350-5G
1-Dodekansulfonsyra natriumsalt ≥98.0% för jonparkromatografi
1-Dodekansulfonsyra natriumsalt
Formel: C₁₂H₂₅NaO₃S
MW: 272,38 g/mol
Smältpunkt: 300 °C
Densitet: 1,218 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007527
CAS nummer: 2386-53-0
EINECS: 219-200-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e3b0bfbba38897b12a020550698673d3a383ae71&vid=f2a67063561b1cefd87061c26d3fc323c4c28875&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Absorbance (210nm) max. 0.100
Absorbance (230nm) max. 0.030
Absorbance (254nm) max. 0.010