Etylendiamin, vattenfri ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
1,2-Diaminoetan
E0077-25ML
E0077-500ML
TCIAE0077-25MLEA
215
SEK
TCIAE0077-25ML
TCIAE0077-500ML
Etylendiamin, vattenfri ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Etylendiamin
Formel:
C₂H₈N₂ MW: 60,1 g/mol Kokpunkt: 116°C Smältpunkt: 8,5 °C Densitet: 0,898 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 34°C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008204 CAS nummer: 107-15-3 EINECS: 203-468-6 UN: 1604 ADR: 8,II Merck Index: 14,03795 |
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |