Clelandreagens ≥98.0% för elektrofores
Leverantör: TCI
Varning
D3647-1G D3647-5G
TCIAD3647-1GEA 565 SEK
TCIAD3647-1G TCIAD3647-5G
Clelandreagens ≥98.0% för elektrofores
Clelandreagens
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Kokpunkt: 130°C
Smältpunkt: 42…44 °C
Flampunkt: ≥ 110 °C ()
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00004877
CAS nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
Merck Index: 14,03376
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d3972330e17cd18d000b14e4e871b4189c0a59bb&vid=012512492f94776a2f94c72c997dbde60b137106&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
Functionality test to pass test