Tetrametylammonium natriumhydroxid 10% i vatten
Leverantör: TCI
|
Fara
|
T0138-25ML
T0138-500ML
T0138-100ML
TCIAT0138-25MLEA
245
SEK
TCIAT0138-25ML
TCIAT0138-500ML
TCIAT0138-100ML
Tetrametylammonium natriumhydroxid 10% i vatten
Tetrametylammonium natriumhydroxid
Formel:
C₄H₁₃NO Kokpunkt: 110 °C (1013 hPa) Densitet: 1,02 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00008280 CAS nummer: 75-59-2 EINECS: 200-882-9 UN: 1835 ADR: 8,II Merck Index: 14,09224 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Concentration (Neutralization titration) | 10.0 to 11.0 w/w% |
Ignition residue (Sulfate) | max. 0.1 % |
Chloride | max. 0.01 % |