Pyren ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
P1104-25G P1104-500G P1104-100G
TCIAP1104-25GEA 565 SEK
TCIAP1104-25G TCIAP1104-500G TCIAP1104-100G
Pyren ≥97.0%
Pyrene
Formel: C₁₆H₁₀
MW: 202,26 g/mol
Kokpunkt: 404°C
Smältpunkt: 148…150 °C
Densitet: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 200 - 220 °C
MDL Number: MFCD00004136
CAS nummer: 129-00-0
EINECS: 204-927-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,07963
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=87918eb4de97c8725e2efe6b826198a273e81dfe&vid=87918eb4de97c8725e2efe6b826198a273e81dfe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency