Indol ≥99.0%
Leverantör: TCI
|
Fara
|
Synonyms:
1H-Indole
I0021-25G
I0021-100G
TCIAI0021-25GEA
245
SEK
TCIAI0021-25G
TCIAI0021-100G
Indol ≥99.0%
Indole
Formel:
C₈H₇N Kokpunkt: 253°C Smältpunkt: 50…51 °C Densitet: 1,22 g/cm³ (20 °C) Flampunkt: 110 °C |
MDL Number:
MFCD00005607 CAS nummer: 120-72-9 EINECS: 204-420-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,04963 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 51.0 to 54.0 deg-C |
Solubility in EtOH | almost transparency |