2-Merkaptoetanol ≥99.0% för elektrofores
Leverantör: TCI
Fara
M1948-25G M1948-5G
TCIAM1948-25GEA 390 SEK
TCIAM1948-25G TCIAM1948-5G
2-Merkaptoetanol ≥99.0% för elektrofores
2-Merkaptoetanol
Formel: HSCH₂CH₂OH
Kokpunkt: 158°C
Smältpunkt: –100°C
Densitet: 1,12 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 74°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004890
CAS nummer: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,05869
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9bc34059936db0aeb8f2132e89a4c810b1b642d6&vid=8ac36b8922693d83965d30d9e71e4a80d37e34d8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Refractive index n20/D 1.5000 to 1.5040
Functionality test to pass test