(±)-1-Fenyletanol ≥98.0%
Leverantör: TCI
Fara
M0163-25ML M0163-500ML
TCIAM0163-25MLEA 310 SEK
TCIAM0163-25ML TCIAM0163-500ML
(±)-1-Fenyletanol ≥98.0%
(±)-1-Fenyletanol
Formel: C₆H₅CH(OH)CH₃
Kokpunkt: 205°C
Smältpunkt: 20 °C
Densitet: 1,015 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 94°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004508
CAS nummer: 98-85-1
EINECS: 202-707-1
UN: 2937
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a48732b0152ae5ce883ef49494a91b3fad9e0f&vid=b7a48732b0152ae5ce883ef49494a91b3fad9e0f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %