Span® 85
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
Synonyms: Arlacel 85, Sorbitan trioleate
S0064-25G S0064-500G
TCIAS0064-25GEA 230 SEK
TCIAS0064-25G TCIAS0064-500G
Span® 85
Span® 85
Formel: C₆₀H₁₀₈O₈
MW: 957,51 g/mol
Kokpunkt: ? 100 °C (1013 hPa)
Smältpunkt: –23°C
Densitet: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Flampunkt: 253°C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00133820
CAS nummer: 26266-58-0
EINECS: 247-569-3
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Saponification Value 163.0 to 190.0