Cerium trichloride, vattenfri ≥98.0%
Leverantör: TCI
|
Varning
|
C2058-25G
C2058-5G
TCIAC2058-25GEA
1700
SEK
TCIAC2058-25G
TCIAC2058-5G
Cerium trichloride, vattenfri ≥98.0%
Cerium trichloride
Formel:
CeCl₃ Smältpunkt: 722°C Densitet: 3,193 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00010929 CAS nummer: 7790-86-5 EINECS: 232-227-8 Merck Index: 14,01997 |
|
Specifikation testresultat
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Chelometric Titration) | min. 98.0 % |