VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandskar
Leverantör: VWR Collection
112-2754EA 195 SEK
112-2754 112-2755 112-2756 112-2757
VWR® NITRILE LIGHT, Nitrilhandskar
Handskar
Dessa lätta och hållbara handskar för både höger och vänster hand är idealiska för livsmedelshantering, catering, köksarbete samt medicinska och laboratorietillämpningar, och för andra uppgifter med komplexa risker. Dessa tunna nitrilhandskar är fria från ftalater, mjukgörare eller allergena latexproteiner.
  • Icke-sterila, puderfria
  • Tunna och med greppmönster på fingertoppar för utmärkt grepp
  • Särskilt hudvänliga för användare med latexallergi
  • Rullad kant minskar risken för att handskarna slits sönder
Length: 240 or 300 mm
Thickness: 0,18 mm (double wall)
Colour: Blue
EN 374, EN 455; Cat. III; AQL 1,5
Certifikat: EN ISO 374-1 Type B (KTP), EN 374-5 VIRUS; MDD klass I; PPE kat. III
Godkända för kontakt med livsmedel.
Observera: * Thickness is double-measured, minimum values.