VWR®, Vinyl handskar
Leverantör: VWR Collection
112-2761EA 126 SEK
112-2761 112-2762 112-2763 112-2772
VWR®, Vinyl handskar
Handskar
Hållbara handskar för både höger och vänster hand som är idealiska för livsmedelshantering, catering, köksarbete samt medicinska lågrisktillämpningar. De är tillverkade av vinyl och innehåller inga latexproteiner och acceleratorer.
  • Non sterile, powdered or powder-free
  • Particularly skin friendly for users with latex allergy
  • Rolled cuffs minimise the risk of tearing
  • Smooth surface
  • Level 2 – AQL 1,5
Length: 240 mm
Thickness: 0,075 mm (palm - single measured)
Colour: Transparent
EN 374 (Cat. I), EN 455, AQL 1,5
Certifikat: EN 420, EN 455 1-3; ASTM F1671; PPE Cat. I
Food contact approved according to regulation EC 1935/2004 (non fatty food).
Observera: * Thickness is double measured, minimum values.