Piperonyl butoxide ≥90.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Fara
|
Synonyms:
5-[2-(2-Butoxyethoxy)ethoxymethyl]-6-propyl-1,3-benzodioxole, 5-((2-(2-Butoxyethoxy)ethoxy)methyl)-6-propylbenzo[d][1,3]dioxole, NSC 8401
P0458-25G
P0458-500G
TCIAP0458-25GEA
215
SEK
TCIAP0458-25G
TCIAP0458-500G
Piperonyl butoxide ≥90.0%
Piperonyl butoxide
Formel:
C₁₉H₃₀O₅ MW: 338,44 g/mol Kokpunkt: 195°C Flampunkt: 171°C |
MDL Number:
MFCD00005842 CAS nummer: 51-03-6 EINECS: 200-076-7 UN: 2810 ADR: 6.1,II Merck Index: 14,07476 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 90.0 % |